Läs mer
Fisherbrand™ Exsickatorer med nz 24/29 och ventil
Artikelnummer. 15594635 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höjd (metrisk):
177 mm
247 mm
300 mm
349 mm
Diameter (metrisk) Inre:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
Packungsgröße:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Packungsgröße
15594635 349 mm 239 mm Varje
15594625 247 mm 143 mm Varje
15544635 300 mm 192 mm Varje
15544625 177 mm 94 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15594635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7427.39 SEK
    3778.67 SEK / Paket med 1
    Save 3648.72 SEK
    49% Av
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Exsickatorer med nz 24/29 och ventil designade för olika vakuumarbeten.
  • Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas
  • Designad för olika vakuumarbeten
  • Används för uttorkning av prover, lagring av material som är känsligt för fukt
Spezifikation
Certifikat och efterlevnad ISO 13 130, DIN 12 491
Material Simax borosilikatglas 3.3
Produkttyp Torkskåp
Inkluderar nz 24/29 och ventil
Höjd (metrisk) 349 mm
Diameter (metrisk) Inre 239 mm
Diameter (metrisk) Yttre 320 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.