Läs mer
Fisherbrand™ Exsickatorer med nz 24/29 och ventil
Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas. Fisherbrand Exsickatorer med nz 24/29 och ventil designade för olika vakuumarbeten.
2485.00 SEK - 6935.00 SEK
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13 130, DIN 12 491 |
|---|---|
| Material | Simax borosilikatglas 3.3 |
| Produkttyp | Torkskåp |
| Inkluderar | nz 24/29 och ventil |
| Produktkod | Brand | Höjd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Höjd (metrisk) | Diameter (metrisk) Inre | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
15594635
|
Fisherbrand™
632415280254 |
349 mm | 239 mm |
6935.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 05-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
15594625
|
Fisherbrand™
632415280154 |
247 mm | 143 mm |
2755.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
15544635
|
Fisherbrand™
632415280204 |
300 mm | 192 mm |
6140.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
|
15544625
|
Fisherbrand™
632415280104 |
177 mm | 94 mm |
2485.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 02-12-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
|
|||
Beskrivning
- Tillverkad av SIMAX 3.3 borosilikatglas
- Designad för olika vakuumarbeten
- Används för uttorkning av prover, lagring av material som är känsligt för fukt
Specifikationer
| ISO 13 130, DIN 12 491 | |
| Simax borosilikatglas 3.3 | |
| Torkskåp | |
| nz 24/29 och ventil |