Läs mer
Desidustat, MedChemExpress
Beskrivning
Desidustat is an inhibitor of HIF hydroxylase extracted from patent WO 2014102818 A1, compound example 2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desidustat |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1616690-16-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H16N2O6 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (30.09 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)CNC(C1=C(O)C2=C(N(OCC3CC3)C1=O)C=CC=C2)=O |
| Visa mer |