Läs mer
Desidustat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desidustat |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O6/c19-12(20)7-17-15(22)13-14(21)10-3-1-2-4-11(10)18(16(13)23)24-8-9-5-6-9/h1-4,9,21H,5-8H2,(H,17,22)(H,19,20) |
| Formel vikt | 332.1008 |
| Procent renhet | >95% |