Läs mer
Desipramin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas), Lipomed
Produktkod. 30457804
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457804 1 ml
1 options
Produktkod. 30457804 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMDSP1093HC1LM
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Desipramin.HCl, 1 mg/ml i metanol (som fri bas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desipramine Hydrochloride
CAS 58-28-6
Analyt- eller komponentnamn Desipramine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H22 N2 . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Imipramine Imp. A (EP), Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1] benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 302.84
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 302,155 g/mol