Läs mer
Desipramin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30459408
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30459408 50 mg
1 options
Produktkod. 30459408 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMDSP1093HC50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Desipramin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desipramine Hydrochloride
CAS 58-28-6
Analyt- eller komponentnamn Desipramine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H22 N2 . Cl H
Synonym Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP), Imipramine Imp. A (EP), Desipramine Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Imipramine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A, RMI 9384 A
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.CNCCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC-namn 3-(5,6-dihydrobenzo[b][1] benzazepin-11-yl)-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 302.84
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 302,155 g/mol