Läs mer
Desipramine hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16422266
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16422266 500 mg
16418716 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16422266 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1272
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Desipramine hydrochloride is an inhibitor of norepinephrine transporter (NET), 5-HT transporter (SERT) and dopamine transporter (DAT) with Kis of 4, 61 and 78,720 nM, respectively.
Desipramine hydrochloride is an inhibitor of norepinephrine transporter (NET), 5-HT transporter (SERT) and dopamine transporter (DAT) with Kis of 4, 61 and 78,720 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desipramine hydrochloride
CAS 58-28-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H23ClN2
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.21 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (330.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER CNCCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 302.84
Formel vikt 302.84
Procent renhet 99.64%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death