Läs mer
Tocris Bioscience™ Desipramine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18792484
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18792484 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18792484 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3067/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1388.10 SEK / 50mg
    Save 81.90 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Selective inhibitor of noradrenalin transporters
Tricyclic antidepressant that is a selective inhibitor of noradrenalin transporters (Ki values are 4, 61 and 78720 nM for NET, SERT and DAT transporters respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desipramine hydrochloride
CAS 58-28-6
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C18H23ClN2
Formel vikt 302.84
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 302.846