Läs mer
Desisobutyl Febuxostat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desisobutyl Febuxostat |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8N2O3S/c1-6-10(12(16)17)18-11(14-6)7-2-3-9(15)8(4-7)5-13/h2-4,15H,1H3,(H,16,17) |
| Formel vikt | 260.0256 |