Läs mer
Desisobutyryl Ciclesonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2'R)-2'-Cyclohexyl-11beta,21-dihydroxy-16betaH-(1,3)dioxolo(4',5':16,17)pregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O6/c1-26-11-10-18(30)12-17(26)8-9-19-20-13-23-28(22(32)15-29,27(20,2)14-21(31)24(19)26)34-25(33-23)16-6-4-3-5-7-16/h10-12,16,19-21,23-25,29,31H,3-9,13-15H2,1-2H3/t19-,20-,21-,23+,24+,25+,26-,27-,28+/m0/s1 |
| Formel vikt | 470.2668 |
| Procent renhet | >95% |