missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desisopropyl Atrazine-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Atrazine-desisopropyl D5 (ethylamino D5) |
| CAS | 1189961-78-1 |
| Molekylformel | C5 H8 Cl N5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(N)nc(Cl)n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.63 |
| Formel vikt | 178.0782 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?