missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desisopropyl Zilpaterol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desisopropyl Zilpaterol Hydrochloride |
| CAS | 92260-83-8 |
| Molekylformel | C11 H13 N3 O2 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 6-amino-4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-, hydrochloride (1:1), (6R,7R)-rel-, Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 6-amino-4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-, monohydrochloride, trans- (9CI), Imidazo[4,5,1-jk][1]benzazepin-2(1H)-one, 6-amino-4,5,6,7-tetrahydro-7-hydroxy-, monohydrochloride, trans-(±)-, Desisopropyl zilpaterol hydrochloride, Desisopropylzilpaterol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O2.ClH/c12-7-4-5-14-9-6(10(7)15)2-1-3-8(9)13-11(14)16;/h1-3,7,10,15H,4-5,12H2,(H,13,16);1H/t7-,10-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@@H]1CCN2C(=O)Nc3cccc([C@H]1O)c23 |
| Molekylvikt (g/mol) | 255.7 |
| Formel vikt | 255.0775 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?