Läs mer
SymLine Bordsskruv för bordsmontering
Produktkod. 10150040
Change view
Stängningsstorlek:
G 1/2 tum. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10150040 G 1/2 tum. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m) Varje
1 options
Produktkod. 10150040 Leverantör SymLine Leverantörsnummer 106400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1595.00 SEK
    1339.58 SEK / Paket med 1
    Save 255.42 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Bordsmonteringstillbehör med G 1/2 tum. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m)
SymLine är det intelligenta, modulära insamlingssystemet för flytande avfall. Den integreras perfekt i din laboratorieutrustning. Den är speciellt utvecklad för kraven i analyslaboratoriet.
Specifikationer
Stängningsstorlek G 1/2 tum. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m)
Beskrivning Bordsmonteringstillbehör med G 1/2 tum. ID (f), 33,5 mm OD på GL 45 (m), PE-HD elektrostatiskt ledande inkl. packning och lås n μt
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Överföring av vätskor till anslutna avfallssystem
För användning med (utrustning) Kan kombineras med 3 x och 4 x uppsamlare, SafetyWasteCap, säkerhetstratt och rörsystem
Material HDPE
Produkttyp Skrivbordsfäste