Läs mer
SymLine™ Bords- och väggfästen
Produktkod. 15846394
Change view
Stängningsstorlek:
32 mm (OD) till övergänga GL 45
4 x UNF 1/4 tum. 28 G och 2 x NPT 1/8 tum.
6 x UNF 1/4 tum, 1 x NPT 1/8 tum.
GL 45 (m), undergänga GL 25 (m)
Undergänga GL 25 (m) till Övergänga GL 45 (m)
Inkluderar:
Fäste för bordsborrhål (OD) 35 mm med räknare
Montera med Pad dia. 53 mm med anslutningsgänga GL25 (m)
Montera med monteringsfläns för bakväggsborrhål på 34 till 45 mm
Montering med beslag för kapillär dia. 2,3/3,2 mm och 1 x NPT 1/8 tum. Anslutning på toppen, rörkoppling för (ID) dia. 6,4 till 9 mm, Pad dia. 53 mm, Anslutning till rör (OD) 32 mm
Montering med monteringsfläns, långaxel för XL-tratt, två 90° Böjer
Produkttyp:
Skrivbordsfäste
Väggfäste
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Inkluderar Produkttyp Förpackningsstorlek
15846394 Undergänga GL 25 (m) till Övergänga GL 45 (m) Fäste för bordsborrhål (OD) 35 mm med räknare Skrivbordsfäste Varje
17327419 GL 45 (m), undergänga GL 25 (m) Montering med monteringsfläns, långaxel för XL-tratt, två 90° Böjer Väggfäste -
10243090 32 mm (OD) till övergänga GL 45 Fäste för bordsborrhål (OD) 35 mm med räknare Skrivbordsfäste Varje
15265134 6 x UNF 1/4 tum, 1 x NPT 1/8 tum. Montering med beslag för kapillär dia. 2,3/3,2 mm och 1 x NPT 1/8 tum. Anslutning på toppen, rörkoppling för (ID) dia. 6,4 till 9 mm, Pad dia. 53 mm, Anslutning till rör (OD) 32 mm Skrivbordsfäste Varje
16313547 4 x UNF 1/4 tum. 28 G och 2 x NPT 1/8 tum. Montera med Pad dia. 53 mm med anslutningsgänga GL25 (m) Skrivbordsfäste -
15357439 GL 45 (m), undergänga GL 25 (m) Montera med monteringsfläns för bakväggsborrhål på 34 till 45 mm Väggfäste Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15846394 Leverantör SymLine™ Leverantörsnummer 106455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1795.00 SEK
    1588.73 SEK / Paket med 1
    Save 206.27 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
Påfyllningsenheterna monteras på platsbesparande sätt inom din arbetsyta. Finns som en speciell HPLC-anslutning, för direkt anslutning till din avloppsslang.
  • Bordsfäste kan integreras i nästan alla arbetsområden
  • Oavsett om det används i kombination med ett arbetsbord eller ett dragskåp, ger det alltid en effektiv överföring av flytande avfall till anslutna avfallssystem
  • Platt bordsfäste och HPLC-avfallsuppsamlare i ett
  • Integrerade anslutningar för kapillärer och rör gör att denna installation endast sticker ut något från bänkskivan
  • Med det bakre väggfästet använder du den tillgängliga kapaciteten i ditt arbetsområde för ännu mer utrymme för laboratorieprover och experimentella inställningar
  • Du kan slänga avfall direkt i dragskåpet
Specifikationer
Stängningsstorlek Undergänga GL 25 (m) till Övergänga GL 45 (m)
Inkluderar Fäste för bordsborrhål (OD) 35 mm med räknare
För användning med (applikation) Överföring av vätskor till anslutna avfallssystem
För användning med (utrustning) 3 x och 4 x uppsamlare, SafetyWasteCap, säkerhetstratt och rörsystem
Material HDPE-EC
Produkttyp Skrivbordsfäste