Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Desloratadin
Produktkod. 16534224 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16534224 1 g
1 options
Produktkod. 16534224 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462920010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100643-71-8 | C19H19ClN2 | 310,83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desloratadine
CAS 100643-71-8
Smältpunkt 150,0 °C
Molekylformel C19H19ClN2
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vattenlösning: något löslig. Övrig löslighet: löslig i etanol, propylenglykol, DMSO
InChI-nyckel JAUOIFJMECXRGI-UHFFFAOYSA-N
LEDER ClC1=CC=C2C(CCC3=CC=CN=C3C2=C2CCNCC2)=C1
IUPAC-namn 13-klor-2-(piperidin-4-yliden)-4-azatricyklo[9.4.0.03,8]pentadeka-1(15),3,5,7,11,13-hexaen
Molekylvikt (g/mol) 310.83
Formel vikt 310.82
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.