missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desloratadine Citric Amide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]-2-hydroxybutanedioic Acid |
| CAS | 1797131-43-1 |
| Molekylformel | C25 H25 Cl N2 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Desloratadine Citric Amide, Butanedioic acid, 2-[2-[4-(8-chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-2-hydroxy-, 2-[2-[4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]-2-hydroxy |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25ClN2O6/c26-18-5-6-19-17(12-18)4-3-16-2-1-9-27-23(16)22(19)15-7-10-28(11-8-15)20(29)13-25(34,24(32)33)14-21(30)31/h1-2,5-6,9,12,34H,3-4,7-8,10-11,13-14H2,(H,30,31)(H,32,33) |
| LEDER | OC(=O)CC(O)(CC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-[4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-yl]-2-oxoethyl]-2-hydroxybutanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.929 |
| Formel vikt | 484.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?