missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desloratadine-d1 N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desloratadine-d1 N-Oxide |
| CAS | 1794817-18-7 |
| Molekylformel | C19H18DClN2O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine-d 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-11-22(23)19(14)18(17)13-7-9-21-10-8-13/h1-2,5-6,11-12,21H,3-4,7-10H2/i11D |
| LEDER | [2H]c1ccc2CCc3cc(Cl)ccc3C(=C4CCNCC4)c2[n+]1[O-] |
| IUPAC-namn | 8-chloro-2-deuterio-1-oxido-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-b]pyridin-1-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.83 |
| Formel vikt | 327.1249 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?