Läs mer
Desloratadine Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desloratadine Epoxide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-15-5-6-16-14(12-15)4-3-13-2-1-9-22-17(13)19(16)18(23-19)7-10-21-11-8-18/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2 |
| Formel vikt | 326.1186 |