Läs mer
Desloratadin N-hydroxypiperidin, TRC
Produktkod. 30137866
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137866 50 mg
30133955 25 mg
30011225 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137866 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29026550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193725-73-3
Molekylformel C19 H19 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 326.82
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-hydroxy-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)piperidin-1-ol
IUPAC-namn 8-klor-11-(1-hydroxypiperidin-4-yliden)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklopepta[2,4-b]pyridin
LEDER ON1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desloratadine N-Hydroxypiperidine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-21-19(14)18(17)13-7-10-22(23)11-8-13/h1-2,5-6,9,12,23H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vikt 326.1186