Läs mer
Desloratadin N-oxid, TRC
Produktkod. 30354597
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30354597 2.5 mg
1 options
Produktkod. 30354597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2902602.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desloratadine N-Oxide
CAS 169253-26-3
Molekylformel C19 H19 Cl N2 O
Kvantitet 2.5 mg
Synonym 5H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-, 1-oxide, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine 1-oxide, Desloratadine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-11-22(23)19(14)18(17)13-7-9-21-10-8-13/h1-2,5-6,11-12,21H,3-4,7-10H2
LEDER [O-][n+]1cccc2CCc3cc(Cl)ccc3C(=C4CCNCC4)c12
IUPAC-namn 8-kloro-1-oxido-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklohepta[2,4-b]pyridin-1-ium
Molekylvikt (g/mol) 326.82
Formel vikt 326.1186