Läs mer
Desloratadine, TRC
Produktkod. 30007877
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007877 100 mg
17960985 50 mg
17983985 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007877 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD290250100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100643-71-8
Molekylformel C19 H19 Cl N2
Molekylvikt (g/mol) 310.82
Synonym 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 8-Chloro-11-(4-piperidylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Aerius, Allex, Azomyr, Clarinex, Delopedil, Descarboethoxyloratadine, Descarboethoxyloratidine, Desler, Desloratadine, Eurodesa, NSC 675447, Neoclarityn, Opulis, Sch 34117, Sedno
IUPAC-namn 8-kloro-11-piperidin-4-yliden-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyklopepta[2,4-b]pyridin
LEDER Clc1ccc2C(=C3CCNCC3)c4ncccc4CCc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desloratadine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19ClN2/c20-16-5-6-17-15(12-16)4-3-14-2-1-9-22-19(14)18(17)13-7-10-21-11-8-13/h1-2,5-6,9,12,21H,3-4,7-8,10-11H2
Formel vikt 310.1237
Procent renhet >95%