Läs mer
Desmedipham, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmedipham |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16N2O4/c1-2-21-15(19)18-13-9-6-10-14(11-13)22-16(20)17-12-7-4-3-5-8-12/h3-11H,2H2,1H3,(H,17,20)(H,18,19) |
| Formel vikt | 300.111 |