missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmethoxy Apixaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethoxy Apixaban |
| CAS | 1801881-17-3 |
| Molekylformel | C24 H23 N5 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 4,5,6,7-tetrahydro-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1-phenyl- (ACI), 4,5,6,7-Tetrahydro-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N5O3/c25-23(31)21-19-13-15-28(24(32)22(19)29(26-21)18-6-2-1-3-7-18)17-11-9-16(10-12-17)27-14-5-4-8-20(27)30/h1-3,6-7,9-12H,4-5,8,13-15H2,(H2,25,31) |
| LEDER | NC(=O)c1nn(c2ccccc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| IUPAC-namn | 7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-1-phenyl-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.471 |
| Formel vikt | 429.18 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?