Läs mer
Desmethoxyyangonin, MedChemExpress
Beskrivning
Desmethoxyyangonin is one of the six major kavalactones found in the Piper methysticum (kava) plant
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethoxyyangonin |
| CAS | 15345-89-8 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H12O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Demethoxyyangonin 5,6-Dehydrokavain |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.29 mg/mL (62.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C1C=C(OC)C=C(/C=C/C2=CC=CC=C2)O1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.24 |
| Visa mer |