missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desmetylacridinium C2 NHS Ester, TRC

Produktkod. 30364173
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364173 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30364173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29070010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desmethyl Acridinium NHS Ester
CAS 87198-87-6
Molekylformel C27 H20 N2 O6
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H20N2O6/c30-23-14-15-24(31)29(23)35-25(32)16-11-17-9-12-18(13-10-17)34-27(33)26-19-5-1-3-7-21(19)28-22-8-4-2-6-20(22)26/h1-10,12-13H,11,14-16H2
LEDER O=C(CCc1ccc(OC(=O)c2c3ccccc3nc4ccccc24)cc1)ON5C(=O)CCC5=O
IUPAC-namn [4-[3-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-3-oxopropyl]fenyl] acridin-9-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 468.46
Formel vikt 468.1321
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.