missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmetylacridinium C2 NHS Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Acridinium NHS Ester |
| CAS | 87198-87-6 |
| Molekylformel | C27 H20 N2 O6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H20N2O6/c30-23-14-15-24(31)29(23)35-25(32)16-11-17-9-12-18(13-10-17)34-27(33)26-19-5-1-3-7-21(19)28-22-8-4-2-6-20(22)26/h1-10,12-13H,11,14-16H2 |
| LEDER | O=C(CCc1ccc(OC(=O)c2c3ccccc3nc4ccccc24)cc1)ON5C(=O)CCC5=O |
| IUPAC-namn | [4-[3-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)oxy-3-oxopropyl]fenyl] acridin-9-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.46 |
| Formel vikt | 468.1321 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?