Läs mer
Desmethyl Atomoxetine-d7 Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Atomoxetine-d7 Hydrochloride Salt |
| CAS | 1189961-95-2 |
| Molekylformel | C16H13D7ClNO |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | gamma-(2-Methylphenoxy-d7)benzenepropanamine Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H/i1D3,5D,6D,7D,10D; |
| LEDER | Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(OC(CCN)c2ccccc2)c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.83 |