Läs mer
Desmetylatomoxetin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30136622
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136622 10 mg
30133588 1 mg
18012440 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136622 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29082510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 881995-46-6
Molekylformel C16H20ClNO
Molekylvikt (g/mol) 277.79
Synonym rac-N-Desmethyl Atomoxetine HCl
IUPAC-namn 3-fenyl-3-(o-tolyloxi)propan-1-amin hydroklorid
LEDER Cl.Cc1ccccc1O[C@H](CCN)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethyl Atomoxetine HCl
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H19NO.ClH/c1-13-7-5-6-10-15(13)18-16(11-12-17)14-8-3-2-4-9-14;/h2-10,16H,11-12,17H2,1H3;1H
Formel vikt 277.12
Procent renhet >95%