Läs mer
Desmethyl Boc-Cyclobenzaprine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Boc-Cyclobenzaprine |
| CAS | 1346604-04-3 |
| Molekylformel | C24H27NO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO2/c1-24(2,3)27-23(26)25(4)17-9-14-22-20-12-7-5-10-18(20)15-16-19-11-6-8-13-21(19)22/h5-8,10-16H,9,17H2,1-4H3 |
| LEDER | CN(CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[3-(dibenzo[1,2-a:2',1'-d][7]annulen-11-ylidene)propyl]-N-methylcarbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.48 |
| Formel vikt | 361.2042 |