missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmethyl Bromethalin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Bromethalin |
| CAS | 57729-86-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H5 Br3 F3 N3 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,4-Dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H5Br3F3N3O4/c14-5-1-8(15)12(9(16)2-5)20-11-7(13(17,18)19)3-6(21(23)24)4-10(11)22(25)26/h1-4,20H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(c(Nc2c(Br)cc(Br)cc2Br)c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,4-dinitro-N-(2,4,6-tribromophenyl)-6-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 563.9 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?