Läs mer
Desmethyl Cariprazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Cariprazine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30Cl2N4O/c1-23-20(27)24-16-7-5-15(6-8-16)9-10-25-11-13-26(14-12-25)18-4-2-3-17(21)19(18)22/h2-4,15-16H,5-14H2,1H3,(H2,23,24,27) |
| Procent renhet | >95% |