missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmethyl Cerivastatin, Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Cerivastatin, Sodium Salt |
| CAS | 157199-28-5 |
| Molekylformel | C25 H31 F N O5 . Na |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32FNO5.Na/c1-14(2)24-20(10-9-18(29)11-19(30)12-22(31)32)23(16-5-7-17(26)8-6-16)21(13-28)25(27-24)15(3)4;/h5-10,14-15,18-19,28-30H,11-13H2,1-4H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b10-9+;/t18-,19-;/m1./s1 |
| LEDER | [Na+].CC(C)c1nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c(c1CO)c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | sodium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(hydroxymethyl)-2,6-di(propan-2-yl)pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 467.51 |
| Formel vikt | 467.2084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?