Läs mer
Desmetylklorfeniramin maleatsalt, TRC
Produktkod. 18040440
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18040440 5 mg
18000930 1 mg
18020230 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18040440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2915505MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22630-25-7
Molekylformel C15 H17 Cl N2 . C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 376.83
Synonym (3RS)-3-(4-Chloro-phenyl)-N-methyl-3-(pyridin-2-yl)propan-1-amine Maleate, Chlorphenamine Maleate Imp. C (EP) as Maleate, Desmethylchlorphenamine Maleate, Pyridine, 2-[p-chloro-α-[2-(methylamino)ethyl]benzyl]-, maleate (1:1) (8CI), 2-[p-Chloro-α-(2-methylaminoethyl)benzyl]pyridine maleate
IUPAC-namn (Z)-men-2-enedioinsyra; 3-(4-klorofenyl)-N-metyl-3-pyridin-2-ylpropan-1-amin
LEDER CNCCC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C/C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylchlorphenamine Maleate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H17ClN2.C4H4O4/c1-17-11-9-14(15-4-2-3-10-18-15)12-5-7-13(16)8-6-12;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,10,14,17H,9,11H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vikt 376.119