Läs mer
Desmethyl Doxylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Doxylamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O/c1-18(2)12-13-19-16(14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-17-15/h3-11,16H,12-13H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 256.1576 |
| Procent renhet | >95% |