Läs mer
Desmethyl Erlotinib Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Erlotinib Acetate |
| Analyt- eller komponentnamn | Desmethyl Erlotinib Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C23H23N3O5/c1-4-17-6-5-7-18(12-17)26-23-19-13-21(31-11-10-29-16(2)27)22(30-9-8-28-3)14-20(19)24-15-25-23/h1,5-7,12-15H,8-11H2,2-3H3,(H,24,25,26) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 421.1638 |