Läs mer
Desmethyl Erlotinib hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Desmethyl Erlotinib hydrochloride (OSI-420) is an active metabolite of Erlotinib. Erlotinib is a potent EGFR tyrosin kinase inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Erlotinib hydrochloride |
| CAS | 183320-51-6 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22ClN3O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | OSI-420CP-373420 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (120.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OCCOC1=CC2=C(N=CN=C2NC3=CC=CC(C#C)=C3)C=C1OCCOC.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 415.87 |
| Visa mer |