Läs mer
Desmethyl Etoricoxib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6'-Desmethyletoricoxib |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13ClN2O2S/c1-23(21,22)15-6-4-12(5-7-15)16-9-14(18)11-20-17(16)13-3-2-8-19-10-13/h2-11H,1H3 |
| Formel vikt | 344.0386 |
| Procent renhet | >95% |