Läs mer
Desmethyl Fluorometholone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Fluorometholone |
| CAS | 426-20-0 |
| Molekylformel | C21H27FO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (11beta)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Fluoro-11beta,17-dihydroxy-pregna-1,4-diene-3,20-dione, U 6942 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27FO4/c1-12(23)20(26)9-7-15-16-5-4-13-10-14(24)6-8-18(13,2)21(16,22)17(25)11-19(15,20)3/h6,8,10,15-17,25-26H,4-5,7,9,11H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-17-acetyl-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.44 |
| Formel vikt | 362.1893 |