Läs mer
Desmethyl Fluvoxamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Fluvoxamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19F3N2O2/c15-14(16,17)12-6-4-11(5-7-12)13(3-1-2-9-20)19-21-10-8-18/h4-7,20H,1-3,8-10,18H2/b19-13+ |
| Formel vikt | 304.1399 |
| Procent renhet | >95% |