Läs mer
Desmethyl Fondenafil, TRC
Produktkod. 30010303
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010303 100 mg
30010242 25 mg
30003603 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010303 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD292430100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147676-79-7
Molekylformel C23 H30 N6 O3
Molekylvikt (g/mol) 438.52
Synonym Piperazine, 1-[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxybenzoyl]-4-methyl- (9CI), 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)carbonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazinylcarbonyl)phenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desmethylcarbodenafil, Desmethyl Fondenafil
IUPAC-namn 5-[2-etoxi-5-(4-metylpiperazin-1-karbonyl)fenyl]-1-metyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-ett
LEDER CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)C(=O)N4CCN(C)CC4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethylcarbodenafil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H30N6O3/c1-5-7-17-19-20(28(4)26-17)22(30)25-21(24-19)16-14-15(8-9-18(16)32-6-2)23(31)29-12-10-27(3)11-13-29/h8-9,14H,5-7,10-13H2,1-4H3,(H,24,25,30)
Formel vikt 438.2379
Procent renhet >95%