missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmethyl Icaritin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | desmethyl Icaritin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O6/c1-10(2)3-8-13-14(22)9-15(23)16-17(24)18(25)19(26-20(13)16)11-4-6-12(21)7-5-11/h3-7,9,21-23,25H,8H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 354.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?