Läs mer
Desmethyl Imazamox, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazamox-O-desmethyl |
| CAS | 81335-78-6 |
| Molekylformel | C14 H17 N3 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[4,5-Dihydro-4-methyl-4-(1-methylethyl)-5-oxo-1H-imidazol-2-yl]-5-(hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O4/c1-7(2)14(3)13(21)16-11(17-14)10-9(12(19)20)4-8(6-18)5-15-10/h4-5,7,18H,6H2,1-3H3,(H,19,20)(H,16,17,21) |
| LEDER | CC(C)C1(C)N=C(NC1=O)c2ncc(CO)cc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-5-oxo-4-propan-2-yl-1H-imidazol-2-yl)pyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.3 |
| Formel vikt | 291.122 |