missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desmethyl Ketoprofen Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Ketoprofen Methyl Ester |
| CAS | 24021-44-1 |
| Molekylformel | C16 H14 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Benzoylbenzeneacetic Acid Methyl Ester, Acetic acid, (m-benzoylphenyl)-, methyl ester (8CI), Methyl (3-benzoylphenyl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O3/c1-19-15(17)11-12-6-5-9-14(10-12)16(18)13-7-3-2-4-8-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(3-benzoylphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.28 |
| Formel vikt | 254.0943 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?