Läs mer
Desmethyl Ketoprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Benzoylphenyl)acetic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O3/c16-14(17)10-11-5-4-8-13(9-11)15(18)12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2,(H,16,17) |
| Formel vikt | 240.0786 |
| Procent renhet | >95% |