Läs mer
Desmethyl Lacosamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desmethyl Lacosamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2O3/c1-9(16)14-11(8-15)12(17)13-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11,15H,7-8H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16)/t11-/m1/s1 |
| Formel vikt | 236.1161 |
| Procent renhet | >95% |