Läs mer
Desmethyl Levofloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethyllevofloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)/t9-/m0/s1 |
| Formel vikt | 347.1281 |
| Procent renhet | >95% |