Läs mer
Desmethyl-N-propyl Imiquimod, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine |
| CAS | 853792-81-1 |
| Molekylformel | C13 H14 N4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1H-Imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-propyl-, 1-Propyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Desmethyl-N-propyl Imiquimod |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N4/c1-2-7-17-8-15-11-12(17)9-5-3-4-6-10(9)16-13(11)14/h3-6,8H,2,7H2,1H3,(H2,14,16) |
| LEDER | CCCn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 1-propylimidazo[4,5-c]quinolin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.28 |
| Formel vikt | 226.1218 |