Läs mer
Desmetyl Nintedanib, TRC
Produktkod. 30383788
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30383788 25 mg
1 options
Produktkod. 30383788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42237025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desmethyl Nintedanib
CAS 894783-61-0
Molekylformel C30H31N5O4
Kvantitet 25 mg
Synonym Nintedanib Impurity G, 2,3-Dihydro-3-[[[4-[[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]amino]phenyl] amino]phenylmethylene]-2-oxo-methyl Ester-1H-indole-6-carboxylic Acid, (Z)-Methyl 3-(((4-(2-(4-methylpiperazin-1-yl)acetamido)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C30H31N5O4/c1-34-14-16-35(17-15-34)19-26(36)31-22-9-11-23(12-10-22)32-28(20-6-4-3-5-7-20)27-24-13-8-21(30(38)39-2)18-25(24)33-29(27)37/h3-13,18,33,37H,14-17,19H2,1-2H3,(H,31,36)
LEDER COC(=O)c1ccc2\C(=C(\Nc3ccc(NC(=O)CN4CCN(C)CC4)cc3)/c5ccccc5)\C(=O)Nc2c1
Molekylvikt (g/mol) 525.6