Läs mer
Desmethyl Norflurazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norflurazon-desmethyl |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClF3N3O/c12-9-8(16)5-17-18(10(9)19)7-3-1-2-6(4-7)11(13,14)15/h1-5H,16H2 |
| Formel vikt | 289.023 |
| Procent renhet | >95% |