Läs mer
Desmethyl Norflurazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norflurazon-desmethyl |
| CAS | 23576-24-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C11 H7 Cl F3 N3 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, 3(2H)-Pyridazinone, 5-amino-4-chloro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (8CI), 5-Amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3(2H)-pyridazinone, 4-Chloro-5-amino-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-3(2H)-pyridazinone, Desmethylnorflurazon, SAN 9774, Norflurazon-desmethyl |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7ClF3N3O/c12-9-8(16)5-17-18(10(9)19)7-3-1-2-6(4-7)11(13,14)15/h1-5H,16H2 |
| LEDER | NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)c2cccc(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 5-amino-4-chloro-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.64 |
| Visa mer |